ContactUsLinkComponent
VWR®, Huile à immersion
  630-1808
 :  
undefined
VWR®, Huile à immersion
  630-1808
 :  
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Huile à immersion (8 ml)
L’huile à immersion est utilisée pour augmenter la résolution du microscope.
  • Pour immerger la lentille et l’échantillon
  • Huile transparente à indice de réfraction élevé
  • Augmente l’ouverture numérique d’un objectif