Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N° de catalogue 9490-03
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, amber, narrow mouth
- Cdt:4 L
- Seq:5162
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:= 98.5 %
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 98.5 %
- Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC):≥ 98.5 %
- Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅):≤ 25 %
- Color (APHA):≤ 10
- Residue after Evaporation:≤ 0.0020 %
- Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- Sulfur Compounds (as S):≤ 0.003 %
- Water (H₂O):≤ 0.02 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:106.17 g/mol
Index Merck:13,10136
Point d'ébullition:140 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–34 °C
Densité:0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:25 °C
EINECS:215-535-7
UN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1330-20-7
Formule:C₆H₄(CH₃)₂
Numéro MDL:MFCD00077264