Ribbons for label printer BBP™33
Ribbons for label printer BBP™33
Ribbon B30-R6400, 60,9 m, noir
N° de catalogue BRDY143118
Fournisseur:   Brady
Ribbons for label printer BBP™33
N° de catalogue BRDY143118
Fournisseur:  Brady
Ribbons for label printer BBP™33
Ribbons for label printer BBP™33
Ribbon B30-R6400, 60,9 m, noir
Prix
80,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
'Drop & Click' print ribbons for quick and easy supply changes.
  • Tough, smear-proof ribbons for long-lasting printed text
  • Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • No calibrating, no threading, no waste, no hassle
Width: 104,39 mm
Spécifications
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    Ribbon B30-R6400
  • Longueur:
    60,9 m