Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
N° de catalogue BC91
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mg
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Sulpho-NHS-acetate, 1-(Acetyloxy)-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulphonic acid
:
:259.17 g/mol
Numéro CAS:152305-87-8
Formule:C₄H₄NNaO₆S
Numéro MDL:MFCD01861959