ContactUsLinkComponent
Lunettes de sécurité pour salles propres, autoclavables, uvex super fit CR
  111-1598
 :  UVEX
undefined
Lunettes de sécurité pour salles propres, autoclavables, uvex super fit CR
  111-1598
 :  UVEX
  • Type:
    Autoclavables, anti-UV (2C-1,2), anti-rayures, anti-buée
  • Couleur:
    blanc/bleu
  • Seq:
    01
  • Oculaires:
    Clear PC
  • Cdt:
    1
Cette protection oculaire offre un confort optimal, des fonctionnalités supérieures et un design innovant. Elle peut être combinée à d'autres EPI (par exemple, masques de protection).
  • Lunettes de protection autoclavables très légères avec effet interne anti-buée
  • Autoclavables au moins 10 fois à 121 °C pendant 20 min.
  • Matériau non allergène exempt de substances nocives
  • Verre enveloppant ultra-fin assurant une excellente couverture des sourcils et des pommettes
  • Branches latérales XST pour un confort accru et un ajustement sans pression
Idéale pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire, médicale et pharmaceutique.
Poids : 21 g
Classe optique 1 selon la norme EN DIN 166
 : EN 166, 1