Scintillation vials
Vials, with graduations, 20,00 ml, Flat, 27×58 mm, Oui, Screw
SARS73.662.500
Marketsource
: SARSTEDT
These scintillation vials with screw cap are made from HDPE.
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:27×58 mm
- Capacité:20,00 ml
- Désignation:Vials, with graduations
- Type de capuchon:Screw
- Fond:Flat