Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI
Ces filtres au point d'utilisation répondent aux besoins de filtration photochimique des volumes petits à moyens pour le développement positif et un usage avec de l'eau désionisée. Les filtres Optimizer® DEV (développement) et les filtres Optimizer® DI (pour usage avec de l'eau désionisée) ne nécessitent pas de préhumidification, de sorte que les filtres fonctionnent dès l'installation. Leur conception limite également la manipulation de produits chimiques dangereux lors de l'installation et favorise l'intégrité du lieu de travail. Ne pas utiliser des hydrocarbures aromatiques.
- Fabriqués, testés et conditionnés dans un site répondant à la norme internationale « ISO 9001 Quality Systems Standard »
- Connexions sans joint torique évitant tout risque de contamination
Membrane modifiée à la surface : en polyéthylène hydrophile de très haut poids moléculaire (UHMWPE) breveté ; supports, noyau et manche : en PE-HD ; coque jetable : en PP
Température de fonctionnement maximale : 60 °C
Pression différentielle maximale avant : 2,8 bar à 25 °C
Pression différentielle maximale arrière : 2,8 bar à 25 °C
Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Ces filtres au point d'utilisation répondent aux besoins de filtration photochimique des volumes petits à moyens pour le développement positif et un usage avec de l'eau désionisée. Les filtres Optimizer® DEV (développement) et les filtres Optimizer® DI (pour usage avec de l'eau désionisée) ne nécessitent pas de préhumidification, de sorte que les filtres fonctionnent dès l'installation. Leur conception limite également la manipulation de produits chimiques dangereux lors de l'installation et favorise l'intégrité du lieu de travail. Ne pas utiliser des hydrocarbures aromatiques.
- Fabriqués, testés et conditionnés dans un site répondant à la norme internationale « ISO 9001 Quality Systems Standard »
- Connexions sans joint torique évitant tout risque de contamination
Membrane modifiée à la surface : en polyéthylène hydrophile de très haut poids moléculaire (UHMWPE) breveté ; supports, noyau et manche : en PE-HD ; coque jetable : en PP
Température de fonctionnement maximale : 60 °C
Pression différentielle maximale avant : 2,8 bar à 25 °C
Pression différentielle maximale arrière : 2,8 bar à 25 °C
Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Product Family Options
- TypeTaille de poreSurface de filtration
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,03 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 6 mm connection, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×122 mm0,03 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×97 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 6 mm connection, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×122 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- Filtre jetable DEV avec connexions 8 mm, raccords Super Type Pillar® 4 mm, Ø×L : 71×127 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×97 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 71×97 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 6 mm connection, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×122 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV disposable filter with 8 mm connection, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×127 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,03 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 1/2" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain Flowell™ fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 1/2" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 1/4" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×209 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- Filtre jetable DI avec connexions 1/4", raccords/joints de compression d'aération/vidange 1/4", Ø×L : 71×97 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 71×97 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 6 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×122 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 8 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×205 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×97 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 8 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×205 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×97 mm0,2 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 71×97 mm0,2 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×97 mm0,2 µm1800 cm²1 * 1 ST
- Filtre jetable DI avec connexions 8 mm, raccords Super Type Pillar® 4 mm, Ø×L : 71×127 mm0,05 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 1/2" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 1/4" connections, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×175 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain Flowell™ fittings, Ø×L: 71×209 mm0,05 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 6 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×122 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 8 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×127 mm0,1 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 1/2" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×175 mm0,1 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI disposable filter with 8 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×127 mm0,2 µm1800 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm0,2 µm3600 cm²1 * 1 ST
- DI-L disposable filter with 8 mm connections, 4 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×205 mm0,2 µm3600 cm²1 * 1 ST