Armoire à tiroirs
LEIH3808587E
- Couleur:bleu
- Désignation:Boîtier pour lames avec huit tiroirs
- Matière:Acier
- Cdt:1
Cette armoire à tiroirs est conçue pour le stockage de grandes lames, de transparents et de blocs de cassettes.
Suitable for storing larger slides, transparencies and cassette blocks.