Nettoyant de surface et pour instruments, Umonium38®
Catalog # LOCAPF12105-00
Fournisseur: Local
Spécifications
- Désignation:Umonium38®, Surface, nettoyant pour instruments et équipements
- Emballage:Distributeur 1 l
- Cdt:12 L
Spécifications
À propos de cet article
Umonium 38® Instruments est conçu pour le nettoyage et la désinfection des instruments et des équipements médicaux sensibles à la chaleur et résistants à la chaleur. Il peut être utilisé pour laver manuellement les instruments ou les nettoyer dans un bain à ultrasons.
- Sans aldéhyde
- Efficace et rapide (dissout le sang)
- Bonne compatibilité matérielle et aucun résidu après rinçage
- Non corrosif, pH 7
- Large spectre d'activité : mycobactéricide, bactéricide, fongicide et virucide
Certifications: Bactéricide EN 1040, EN 13727 ; Fongicide EN 14561, EN 1275, EN 13624, EN 14562 ; Mycobactéricide EN 14348, EN 14563 ; Virucide EN 14476.