Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus, 50 mL
N° de catalogue M1386-01
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
N° de catalogue M1386-01
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus, 50 mL
Numéro CAS:  
Prix
843,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Le kit Mag-Bind® RXNPure Plus permet de procéder à une isolation rapide et fiable d'ADN par PCR et réactions enzymatiques avec des taux de récupération élevés. Ce système associe les chimies exclusives aux propriétés de liaison réversibles de l'acide nucléique de billes magnétiques liant de façon sélective les amplicons PCR de 100 pb et plus et éliminent les excès de nucléotides, d'amorces et les petits produits d'amplification non ciblés, tels que les dimères-amorces.
  • Élimine efficacement les excès d'amorces, de dimères-amorces, de dNTP et de sels
  • Pas d'étape de centrifugation/filtration
  • Évolutif : peut s'adapter à la plupart des robots de traitement de liquides standard
  • Utilisation en format 96 ou 384 puits
Ce kit est conçu pour la purification manuelle et entièrement automatisée et ne nécessite pas la reprogrammation des instruments de manipulation des liquides en fonction de votre méthode actuelle.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50 mL
  • Désignation:
    Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
  • Cat. No.:
    M1386-01
  • Prep size:
    Scalable
  • Refine target molecule:
    Amplified/modified DNA
  • Target molecule:
    DNA
  • Method / Format:
    Magnetic beads
  • Sample type:
    PCR and other enzymatic reactions
  • Désignation:
    Mag-Bind® RXNPure Plus Kit
  • Taille de l'échantillon:
    Variable