ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé
Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé
  85022.290
 :  
undefined
Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé
  85022.290
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 99.8 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 meq/g
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0003 %
  • Water:
    Max. 0.0050 %
  • Stabilizer (EtOH):
    0.5 - 1.5 % w/v%
  • —:
 : Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
 :
 :74.12 g/mol
 :12,03852
 :35 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0.7135 g/cm³ (20 °C)
 :–40 °C
 :Température ambiante
 :3,I
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :Stabilised with ethanol 0.5 - 1.5 % (w/v)
 :200-467-2
 :1155
 :01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :60-29-7
 :(CH₃CH₂)₂O
 :MFCD00011646