Désinfectants à utiliser dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR DR 8
Catalog # BAND972
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Specifications
- Désignation:STAMMOPUR DR 8, concentré désinfectant et nettoyant
- Cdt:2 L
- Pour:SUPER, DIGITEC, DIGITAL, LONGLIFE
Specifications
About this item
Le concentré STAMMOPUR DR 8 est conçu pour le nettoyage des instruments très sensibles en utilisant des durées de sonication courtes dans des bains à ultrasons.
- Désinfection rapide et nettoyage efficace dans des bains à ultrasons
- Formulation sans aldéhydes, phénols ni chlore
- Large spectre d'activité bactéricide, tuberculocide, levuricide
- Virucide contre BVDV, vaccine, Papova, VHB, VHC, VIH, A-H5N1
- Grande compatibilité matérielle : métal, verre, porcelaine, plastique et caoutchouc