Nettoyant de surface pour une utilisation dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR R
Catalog # 142-1904
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Specifications
- Désignation:Concentré nettoyant STAMMOPUR R
- Emballage:Conteneur en PE de 5 litres
- Cdt:5 L
- Valeur pH:9,6 (1%)
Specifications
About this item
STAMMOPUR R est un concentré nettoyant légèrement alcalin biodégradable pour le nettoyage des instruments et dispositifs médicaux dans les bains à ultrasons.
- Efficacité de nettoyage et dissolution du sang élevées
- Odeur agréable
- Contient du propan-2-ol (<10%), des tensioactifs, des agents complexants, des alcalis
- Compatibilité matérielle très élevée