Panier à immersion
Panier à immersion
Panier à immersion, ETFE, 235 mm, 68 mm
N° de catalogue 300-0235
Fournisseur:   ENTEGRIS
Panier à immersion
N° de catalogue 300-0235
Fournisseur:  ENTEGRIS
Panier à immersion
Panier à immersion
Panier à immersion, ETFE, 235 mm, 68 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
En ETFE. Utilisé pour nettoyer ou graver les petites pièces. S'adapte aux béchers de 400 ml et plus.
  • Crochet à l'extrémité du manche
  • Contient 100 ouvertures
  • Taille d'ouverture : 5,6 mm
 : Articles may not be available in all countries. Please contact your local Avantor office.
Spécifications
  • Ø:
    68 mm
  • Désignation:
    Panier à immersion
  • Longueur:
    235 mm
  • Matière:
    ETFE