Pinces
Pinces
127 mm
N° de catalogue ENTEC20-06F12
Fournisseur:   ENTEGRIS
Pinces
N° de catalogue ENTEC20-06F12
Fournisseur:  ENTEGRIS
Pinces
127 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PP rempli de verre, blanc. Pinces droites pour la manipulation de substrats.
  • Très lourdes pour une préhension beaucoup plus forte aux extrémités
  • Embouts arrondis
  • Conditionnement dans des étuis de protection
Spécifications
  • Longueur:
    127 mm