Étalon de thiosulfate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
85000.180
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Amyl Alcohol
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de thiosulphate en solution
- Environmentally Preferable:
: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.