ContactUsLinkComponent
Étalon de tartrate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalon de tartrate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
  84998.180
 :  
undefined
Étalon de tartrate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
  84998.180
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/l
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de tartrate 1000 mg/l en solution aqueuse pour chromatographie ionique
  • Contenu:
    C₄H₆O₆ in H₂O
 : Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.