ContactUsLinkComponent
Étalon de perchlorate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalon de perchlorate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
N° de catalogue 84987.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Étalon de perchlorate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
N° de catalogue 84987.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/l
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de perchlorate 1,000 mg/l en solution aqueuse pour chromatographie ionique
  • Contenu:
    KClO₄ dans H₂O
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.