ContactUsLinkComponent
Étalon de lithium 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalon de lithium 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
N° de catalogue 84974.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Étalon de lithium 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
N° de catalogue 84974.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de lithium 1000 mg/l dans de l'eau pour chromatographie ionique
  • Élement:
    Lithium
  • Symbole:
    Li
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.