Étalon de lactate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Catalog # 84973.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/l
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de lactate en solution
- Contenu:CH₃CH(OH)COONa in H₂O
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.