Chlorite 1000 mg/l solution étalon dans l'eau pour la chromatographie ionique
N° de catalogue 84961.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de chlorite
- Contenu:NaClO₂ dans 0,1% NaOH
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.