ContactUsLinkComponent
Étalon d'acétate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
  84951.180
 :  
undefined
Étalon d'acétate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
  84951.180
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/l
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon d'acétate
  • Contenu:
    CH₃COOH in H₂O
 : Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.