Bath thermometer
Thermometer, fish shaped, +5...+45 °C, 155 mm, Spirit (blue)
N° de catalogue AMARZ640830
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Thermometer, fish shaped
- Longueur:155 mm
- Remplissage:Spirit (blue)
- Plage de mesure:+5...+45 °C