Cleaning brush
Cleaning brush
Mousse, 60 mm, Plastique, 250 mm
N° de catalogue ROTHY110.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Cleaning brush
N° de catalogue ROTHY110.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Cleaning brush
Mousse, 60 mm, Plastique, 250 mm
Prix
16,95 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with non-scratching PE-foam and plastic handle. Specially designed for cleaning conical laboratory glass and plastic containers.
  • Does not absorb liquids
  • Round head for small vessels
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Mousse
  • Ø tête de la brosse:
    60 mm
  • Handle material:
    Plastique
  • Longueur totale:
    250 mm