VWR®, Horloge avec affichage de température et d'humidité
620-2220
- Ø:317,5 mm
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Horloge avec température et humidité
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Précision:0,01 %
- Cdt:1
Cette horloge murale de laboratoire indique l'heure, la température et l'humidité.
- Cristal de quartz pour une grande précision
- Affichage analogique de l'heure, la température (–20...+55 °C) et l'humidité (0 - 100 %)
- Conception circulaire moderne avec couleur bleue très visible
- L'aiguille des secondes est rouge vif pour une meilleure lisibilité
: Traceability to standards provided by NIST. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
: Livré avec batterie, vis de fixation murale et certificat de calibration .