Distributeur de rubans adhésifs, Multi Roll
N° de catalogue 817-0310
Fournisseur: ULTRATAPE
Spécifications
- Pour l'utilisation avec:Tapes with 25 mm width
- Couleur:bleu
- Désignation:Distributeur Multi Roll, bleu
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le distributeur de rubans adhésifs UltraTape pour plusieurs rouleaux est conçu pour contenir quatre rouleaux de 25,4 mm de large au maximum et 201,2 mètres de long.
Livraison: Le distributeur est fourni avec quatre supports de base en plastique 76 mm.