Alcoomètre
Alcohol meter for printing, 0 - 30 %, 10 °C, 430 mm
N° de catalogue ALLA1460-QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
This alcohol meter in a pipette with thermometer is specially designed for printing.
Spécifications
- Désignation:Alcohol meter for printing
- Longueur:430 mm
- Température d'étalonnage:10 °C
- Plage de mesure:0 - 30 %
- Cat. No.:ALLA1460-QP