Détergent, Diversey Attack Plus E9e
Détergent, Diversey Attack Plus E9e
Diversey Attack Plus E9e, détergent, multi-usage, Récipients 2×5 l/paquet
N° de catalogue DIVY7516886
Fournisseur:   Diversey
Détergent, Diversey Attack Plus E9e
N° de catalogue DIVY7516886
Fournisseur:  Diversey
Détergent, Diversey Attack Plus E9e
Diversey Attack Plus E9e, détergent, multi-usage, Récipients 2×5 l/paquet
Prix
91,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nettoyant pour usage intensif jaune clair, contenant un mélange de solvants organiques et de différents composés
  • Bonne formule émulsifiante
  • Élimine la graisse et la saleté
  • Formule alcaline, mousse moyenne, pH de solution : 12
Spécifications
  • Désignation:
    Diversey Attack Plus E9e, détergent, multi-usage
  • Seq:
    01
  • Emballage:
    Récipients 2×5 l/paquet