ContactUsLinkComponent
Nettoyant et désinfectant de surface, terralin® PAA
Nettoyant et désinfectant de surface, terralin® PAA
N° de catalogue SCUE126203
Fournisseur:  SCHUELKE MAYR
undefined
Nettoyant et désinfectant de surface, terralin® PAA
N° de catalogue SCUE126203
Fournisseur:  SCHUELKE MAYR
Spécifications
  • Désignation:
    terralin® PAA, désinfectant de surface
  • Emballage:
    Flacons, 2 × 80 ml (12 double flacons par carton)
  • Cdt:
    12
Spécifications
À propos de cet article
Formule à deux composants qui génère de l'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection de surfaces et de dispositifs médicaux. Les applications incluent le nettoyage et la désinfection ciblés, par exemple dans le cas d'une épidémie.
  • Efficace contre les bactéries, champignons, virus et spores (Clostridium y compris) tuberculocide, mycobactéricide
  • Durée de contact très courte
  • Efficace immédiatement après la préparation de la solution à 2%. En général, ajouter le contenu des deux flacons dans 4 litres d'eau.
Certifications: Bactéricide EN 13727 ; fongicide EN 13624 ; mycobactéricide EN 14348 ; sporicide EN 14347 ; virucide EN 14476