ContactUsLinkComponent
Nettoyant pour les instruments, Helizyme
  BRAU18557
 :  B. Braun
undefined
Nettoyant pour les instruments, Helizyme
  BRAU18557
 :  B. Braun
  • Désignation:
    Helizyme, nettoyant enzymatique manuel
  • Cdt:
    1 L
Helizyme est un nettoyant enzymatique à pH neutre associant des enzymes et des tensioactifs, utilisé pour le nettoyage manuel des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables (instruments chirurgicaux, endoscopes souples et rigides).
  • Excellente compatibilité matérielle
  • Adapté au nettoyage à ultrasons
  • Élimination des biofilms cliniquement prouvée