ContactUsLinkComponent
Tapis de sol adhésif multi-couches Ergomat® Sticky Mats
Tapis de sol adhésif multi-couches Ergomat® Sticky Mats
  115-2469
 :  ERGOMAT
undefined
Tapis de sol adhésif multi-couches Ergomat® Sticky Mats
  115-2469
 :  ERGOMAT
  • Couleur:
    blanc
  • L×l:
    460×1140 mm
  • Épaisseur:
    1,19 mm
  • Cdt:
    10
Le tapis adhésif Ergomat Sticky Mats offre une solution rapide, pratique et fiable pour nettoyer les semelles de chaussures ou d'autres éléments avant de pénétrer dans une zone propre et sanitaire. Il permet de réduire de manière significative la contamination due à la circulation et s'est révélé efficace pour un large éventail de secteurs tels que la microélectronique, le secteur aérospatial, les produits pharmaceutiques et la transformation alimentaire. Le tapis adhésif à usage unique se compose d'une pile de feuilles adhésives déchirables avec films en polyéthylène qui capturent efficacement la saleté et la poussière.
  • 30 couches par tapis
  • Se colle facilement sur une base avec du ruban adhésif double face
  • Utilise un adhésif acrylique à base d'eau avec un pH de 7 - 8
  • Un film de protection transparent protège la feuille supérieure du tapis adhésif jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi
  • Les languettes d'angle sont numérotées pour afficher le nombre de feuilles restantes
Couleur : Blanc
Certified by RoHS to be free from heavy metals and hazardous chemicals
 : Conforme aux normes DIN/ASTM
 : La base est à commander séparément.