Solution désinfectante, stérilisante à froid pour dispositifs médicaux, RelyOn™ PeraSafe™
Catalog # DAYI332003
Supplier: DAY IMPEX
Specifications
- Désignation:RelyOn™ PeraSafe™
- Modèle:RelyOn™ Perasafe™
- Activité bactéricide:S.aureus, E.coli, Bacillus subtilis var niger, P.aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Campylobacter jejuni
- Activité fongicide:C.albicans, A.niger
- Activité virucide:HIV, Adenovirus, Hepatitis B and C
- Info cdt:16,2 g for 1 L of disinfectant solution
- Type de conditionnement:Sachet
- Cdt:100
Specifications
About this item
La solution RelyOn™ PeraSafe™ est un produit stérilisant chimique compatible avec les dispositifs médicaux, nettement plus rapide et efficace que le glutaraldéhyde pour la stérilisation à froid des instruments médicaux. La poudre génère des ions péracétiques et péracétylés in situ lorsqu'elle est dissoute dans de l'eau. La solution obtenue, biocide et au pH neutre, est très efficace.
- Extremely rapid action, sterilises in 10 minutes, disinfects in 5 minutes
- Total biocidal spectrum
- Environmentally friendly, no special disposal procedures
- Non corrosive, safe and non toxic to users