Lingettes, présaturées
229×229 mm, 30 lingettes/sachet
N° de catalogue EPTA6-LS7030-PC-24
Lingettes, présaturées
N° de catalogue EPTA6-LS7030-PC-24
Lingettes, présaturées
Lingettes, présaturées
229×229 mm, 30 lingettes/sachet
Prix
280,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 27 Zak
Product Details & Documents
Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 70% d'IPA et 30% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et les applications de maintenance, ainsi que pour le nettoyage industriel.
  • Pré-imprégnées d'alcool
  • Pochette refermable pour un usage plus facile
  • Excellentes comme agent dégraissant
  • Fabriquées aux États-Unis
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Emballage:
    30 lingettes/sachet
  • L×l:
    229×229 mm