Waste Bin
Waste Bin
blanc, PE-HD, 20 L, 300×290×400 mm
N° de catalogue LAMA1148
Fournisseur:   LAMAPLAST
Waste Bin
N° de catalogue LAMA1148
Fournisseur:  LAMAPLAST
Waste Bin
Waste Bin
blanc, PE-HD, 20 L, 300×290×400 mm
Prix
65,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This dustbin with pedal and inside bucket is designed for ecological removal of garbages.
Spécifications
  • Capacité:
    20 L
  • Couleur:
    blanc
  • Matière:
    PE-HD
  • l×p×h:
    300×290×400 mm