Disposable cuvettes
Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
N° de catalogue SEMA2531
Fournisseur: SEMADENI
Aller à :
Product Details & Documents
Cuvettes à usage unique pour des mesures photométriques dans la gamme visible (350 à 800 nm).
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:4,5 ml
- Matière fenêtre:PMMA
- Hauteur:45 mm
- Seq:004
- Plage de mesure:350 – 800 nm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- SEMA2533Bouchon, en PE-BD, pour cuves avec ouverture carréeConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - 18,60 €