ContactUsLinkComponent
Analyseur d’humidité infrarouge, MA37
Analyseur d’humidité infrarouge, MA37
N° de catalogue 611-2888
Fournisseur:  Sartorius Balances
undefined
Analyseur d’humidité infrarouge, MA37
N° de catalogue 611-2888
Fournisseur:  Sartorius Balances
Spécifications
  • Modèle:
    MA37
  • Capacité:
    70 g
  • Gamme de température:
    40...160 °C
  • Désignation:
    Analyseur d'humidité infrarouge
  • Seq:
    01
  • Lisibilité:
    0,01%/1,0 mg
  • Affichage:
    Touch screen and status light indicator
  • Résultats affichés:
    % moisture content (M and g) ; % solid content (S and g) ; % ATRO (M/S)
  • Point final/mode d'analyse:
    Fully automatic ; semi-automatic ; time setting ; manual
  • Mode de chauffage:
    Infrared metal heating elements
  • Boîtier l×p×h:
    215×400×210 mm
  • Reproductibilité:
    Std. Dev. ±0,2 % (1 g sample) ; ±0,05% (5 g sample)
  • L×P×H:
    215×400×210 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Dessiccateurs faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur améliorée.
  • Suivi pratique des processus grâce à un voyant d'état
  • Chauffage rapide avec éléments de chauffage puissants réduisant le temps de traitement global
  • La conception BetterClean permet à l'utilisateur de retirer la plaque de la chambre d'échantillonnage et le module chauffant et de les nettoyer au lave-vaisselle
  • Mini-USB et reconnaissance automatique de l'imprimante pour une bonne communication des données
Analyseur d'humidité de base pour les tâches quotidiennes de routine conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle générale, de la « configuration » des paramètres au nettoyage final, en passant par le processus de chauffage.
A basic moisture analyser for routine daily tasks, a replacement for the MA35, that is designed to improve the overall operational efficiency from parameter 'set up' through the heating process to final cleaning.
The MA160 is designed for routine work and method development for the QC laboratory who need fast, highly repeatable moisture results, management of several methods for different products and transfer of methods between instruments. The MA160 ensures easy method development and management, as well as simple sample handling and instrument performance testing.The Method Assistant function enables the user to easily develop new methods. Three simple steps are all it takes to develop a new method in less than 45 minutes.