ContactUsLinkComponent
Gel permeation chromatography clean-up columns, Envirogel™
Gel permeation chromatography clean-up columns, Envirogel™
N° de catalogue WATEWAT036555
Fournisseur:  WATERS
Gel permeation chromatography clean-up columns, Envirogel™
N° de catalogue WATEWAT036555
Fournisseur:  WATERS
Spécifications
  • Type de colonne:
    Préparative
  • Ø int.:
    19,00 mm
  • Granulométrie:
    15 µm
  • Désignation:
    Envirogel™ GPC
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Plage de pH:
    2 - 12
  • Limite d’exclusion:
    100 - 10 000
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
The Envirogel™ High-Resolution GPC cleanup columns are specifically designed to remove low volatility, high molecular weight interferences such as lipids and natural resins from environmental samples as specified in EPA method 3640A.