Scoops, Rotilabo®
Scoops, Rotilabo®
Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, PE-HD, blanc
N° de catalogue ROTH0997.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Scoops, Rotilabo®
N° de catalogue ROTH0997.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Scoops, Rotilabo®
Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, PE-HD, blanc
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 7 ST
Product Details & Documents
Set of plastic scoops made of white HDPE.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Largeur:
    42 - 170 mm
  • Capacité:
    25 - 1520 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml
  • Longueur:
    135 - 400 mm
  • Matière:
    PE-HD
  • Seq:
    08