Dissolvant d'adhésif, aérosol, Scotch-Weld™
MMMAIR500
: 3M
- Désignation:Aérosol nettoyant Scotch-Weld™
- Cdt:500 mL
Le puissant nettoyant en aérosol à base d'agrumes élimine efficacement les résidus d'adhésif, la graisse et le goudron.
- Nettoyer et dégraisser les pièces métalliques, les moteurs, les outils, les presses à imprimer et le béton
- Nettoie les résidus gênants des étiquettes collantes
- La bombe aérosol permet une application rapide et facile
- Agréable odeur d'agrumes