Bottle brushes
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Poils naturels, blanc, 41 mm, Fil, 300 mm
N° de catalogue 149-0008
Fournisseur:   PINNACLE BRUSH
Bottle brushes
N° de catalogue 149-0008
Fournisseur:  PINNACLE BRUSH
Bottle brushes
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Poils naturels, blanc, 41 mm, Fil, 300 mm
Prix
316,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Couleur des poils:
    blanc
  • Matériau des poils:
    Poils naturels
  • Ø tête de la brosse:
    41 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Bottle brush, T310
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    300 mm