Ruban transparent
Ruban transparent, 85,0 mm
N° de catalogue BRDY266081
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Protégez les messages imprimés avec ce ruban transparent.
- Durabilité moyenne de 2 ans en extérieur à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C
- Température d'application minimale : +10° C
Longueur : 50,0 m
Documents
Spécifications
- Largeur:85,0 mm
- Désignation:Ruban transparent