ContactUsLinkComponent
Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX Chemi XX9
Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX Chemi XX9
Catalog # SYNOGBOX-CHEMI-XX9
undefined
Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX Chemi XX9
Catalog # SYNOGBOX-CHEMI-XX9
Specifications
  • Désignation:
    G:BOX Chemi XX9 gel documentation system, 9 MP
  • Seq:
    01
  • L×P×H:
    570×550×990 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le système de documentation sur gel Syngene G:BOX Chemi XX9 offre des performances optimales. Très sensible, il est conçu pour les transferts Western chimiluminescents avancés, les gels multiplex, l'imagerie IR et de routine des gels et des transferts fluorescents et visibles. La résolution spatiale supérieure de ce système le rend tout à fait adapté pour des applications avancées, y compris 2D. La G:BOX Chemi XX9 comprend une caméra 9 mégapixels haute résolution avec efficacité quantique de >73% à 425 nm, offrant une sensibilité exceptionnelle pour la chimiluminescence. Le contrôle fonctionnel de la G:BOX Chemi XT4 est géré par le logiciel de contrôle automatique GeneSys, bien qu'un contrôle manuel intégral soit également possible.
  • Résolution efficace jusqu'à 27 mégapixels
  • Objectif motorisé (avec rétroaction) et roue à filtre 7 positions (avec filtre UV pour étendre les applications)
  • Contrôle manuel ou automatisé via le logiciel GeneSys avec mise au point automatique
  • Les images peuvent être enregistrées au format JPEG, TIFF ou BMP sur ordinateur via Ethernet ou connexions d'interface USB
  • Chambre échantillon motorisée entièrement variable destinée à accueillir les petits comme les grands formats de gel
  • Bras d'éclairage intégré pour les options d'éclairage par LED*
  • Zone de visualisation maximale 323×256 mm
*Une gamme d'options d'éclairage est disponible pour les deux applications (transillumination et éclairage épi). Pour plus d'informations, contactez-nous.
Cooling Temperature:−57 °C, Dynamic Range: 5,1 to 0,16 µg.
Delivery information: Chaque système comprend une caméra CCD 16 bits de 9 mégapixels, un objectif fixe motorisé f/1,4, une chambre d'échantillon motorisée, une roue à filtre motorisée 7 positions avec filtre UV et un support pour le bras d'éclairage à LED. Le logiciel de manipulation et de capture d'image GeneSys, ainsi que le logiciel d'analyse GeneTools sont également fournis. Les éclairages blancs à LED et le câblage pour l'éclairage des contours sont inclus*, mais aucun transilluminateur ni convertisseur de lumière blanche n'est fourni. Le fonctionnement du système passe par un ordinateur externe.
UV transilluminators for use with G:BOX systems
Product Information