Tool carts
Fournisseur:   Palbam
Tool carts
Fournisseur:  Palbam
Certificats
Tool carts
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • 5 tiroirs entièrement extensibles
  • Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
  • Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
  • Roulettes avec freins pour salles propres
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • Chariot pour outils, 6 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins
    730×470×1000 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PALBTOOLCART6
    Modèle
    New Product
  • Chariot à outils, avec 8 tiroirs (2 grands, 2 moyens et 4 petits), serrure de sécurité et roulettes de salle blanche avec freins.
    900×600×1193 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PALBTOOLCART-8-316
    Modèle
  • Chariot pour outils, 5 tiroirs, fermeture sécurisée et roulettes pour salles blanches avec freins
    730×470×850 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 020,00 €
    7 020,00 €
    1 * 1 ST
       7 020,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PALBCT0702
    Modèle