Charlotte, BioClean™ BBC
113-8790
: Nitritex
- Ø:50×52 cm
- Applications des tenues:Salle propre
- Couleur:blanc
- Cdt:1.000
Ces charlottes légères pour salle blanche sont en PP non tissé.
- Tissu doux et hypoallergénique
- Double couture élastique
- Sans latex
- Compatible avec une grande variété d'environnements
Densité: 10 g/m²