Lingettes pour salle blanche, présaturées, TechniSat® Gowning Room Wipe™
TEXWTX1048
: Texwipe
- Emballage:210 lingettes/recharge, 12 recharges et 1 charnière
- Désignation:TX1048
- L×l:203×127 mm
- Cdt:2.520
Cette lingette en cellulose non tissée à 55% et en fibre de polyester à 45% est pré-imprégnée avec 6% d'alcool isopropylique.
- Ultrafaibles niveaux de particules et de substances extractibles
- Bords coupés et lavés
- Fournit à la surface une quantité pré-mesurée d'alcool de haute pureté: optimise l'utilisation d'alcool et réduit le risque d'éclaboussures
- Conditionnement en salle blanche résistant aux solvants
- Chaque boîte est fournie avec un système de distribution pratique
Idéale pour nettoyer l'extérieur des équipements de production et de laboratoire dans les salles blanches et pour le nettoyage des surfaces pendant et après la production.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904