Lames d'adhérence, Q Path® plus, VWRⓇ
Lames adhésives, blanc
630-2092
: LABONORD
Ces lames peuvent être utilisées pour le diagnostic de suspensions de cellules et d'échantillons de tissus et conviennent pour in vitro Diagnostique.
: ISO 8037-1. EN 375: 2001.
- Couleur:blanc
- Désignation:Lames adhésives