Pincettes de précision, Erem®
Embouts enduits droits, arrondis (2 mm de large), 120 mm
N° de catalogue BSNC2ASARU
Fournisseur: Basan
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces pinces sont parfaites pour les applications de préhension standard et les travaux d'assemblage sur cartes à circuits imprimés.
- Antirouille, non réfléchissantes, résistantes à la chaleur et aux acides
- Pointes robustes avec revêtement : pour le maintien non collant des pièces auto-adhésives
- Anti-magnétique
Spécifications
- Type:Embouts enduits droits, arrondis (2 mm de large)
- Longueur:120 mm