Plaques pour PCR, 384 puits
391-5711
: Brand
- Nb de puits:384
- Profil:Bas
- Jupe:Fully skirted
- Couleur des puits:incolore
- Désignation:Plaque pour PCR (coins coupés A12, H12)
- Cdt:50
- Volume puits:0,04 ml
En PP. Les puits de 40 μl peuvent contenir des volumes d'échantillon de 2 μl à 30 μl. Cela permet de réduire les coûts de réactif et de raccourcir les durées de cycle. Les plaques peuvent être remplies à l'aide de pipettes multicanaux ou de systèmes robotisés.
- Conception à paroi ultra-fine qui facilite le transfert constant, rapide et précis de la chaleur
- L'intérieur lisse minimise la liaison des parois avec les enzymes et acides nucléiques
- Codage alphanumérique en relief et marqué en bleu
- Les bordures de puits surélevées protègent de la contamination croisée et assurent une grande étanchéité avec le tapis de scellage
- Exempt de DNase, d'ADN et de RNase
- Autoclavables à 121 °C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285