ContactUsLinkComponent
Compteur de cellules automatisé, EVE™
Compteur de cellules automatisé, EVE™
  734-2675
 :  NANOENTEK
undefined
Compteur de cellules automatisé, EVE™
  734-2675
 :  NANOENTEK
  • Modèle:
    EVE™
  • Désignation:
    Compteur de cellulles automatisé avec alimentation secteur et port USB, 50 lames avec 1,5 ml de bleu de trypan (0,4 %)
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    1
EVE™ est un compteur de cellules de paillasse automatique conçu pour mesurer le nombre et la viabilité des cellules avec exactitude et précision. Il utilise la technique du bleu de trypan standard.
  • Écran LCD tactile sans besoin de maintenance
  • Analyse des données: 500 résultats de test, transfert USB à un PC
  • Distinction des cellules agglomérées: Résultats précis par algorithme d'analyse avancée
  • Large gamme de tailles et types de cellules: Lignées cellulaires primaires (tissu et sang) et cellules souches
  • Taille de la cellule de déclenchement: Sélectionner la plage de la taille des cellules en utilisant la fonction de déclenchement