Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
Fournisseur:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Fournisseur:  SEMADENI
Certificats
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These fresh storage boxes made of polypropylene (PP) are dimensionally stable.
  • With hermetically closing blue snap-lid made of soft polythene (PE-LD)
  • Can be used for temperatures from −40 to +85 °C
  • Dishwasher and microwave resistant
  • Approved for food contact
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Couleur
    l×p×h
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 1,5 l
    naturel
    230×150×65 mm
    PP
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8,80 €
    8,80 €
    1 * 1 ST
       8,80 €
  • 2,75 l
    naturel
    230×150×105 mm
    PP
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,90 €
    10,90 €
    1 * 1 ST
       10,90 €